Learn More
3-Brom-4-fluorbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473957
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473957 5 g 5 Gramm
15483957 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30604.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 77771-03-0 | C7H6BrFO | 205.026 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77771-03-0
Summenformel C7H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 205.026
MDL-Nummer MFCD00143093
InChI-Schlüssel HNVVROFWONXXGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluorophenyl methanol, 3-bromo-4-fluorobenzylalcohol, 3-bromo-4-fluoro-phenyl-methanol, 3-bromo-4-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem4884, 4-fluoro-3-bromobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro-benzyl alcohol, 4-fluoro-3-bromo-benzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro benzyl alcohol
PubChem CID 2773351
IUPAC-Name (3-Brom-4-Fluorphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Siedepunkt 80°C (0.5 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 205.03
Reinheit (%) 97%