Learn More
3-Brom-4-fluorbenztrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460571 25 g 25 Gramm
11440571 1 g 1 Gramm
11450571 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460571 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20078.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68322-84-9
Summenformel C7H3BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 243.00
MDL-Nummer MFCD00040938
InChI-Schlüssel RZJOIMPUMMQKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-4-tetrafluorotoluene, pubchem1639, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethyl benzene
PubChem CID 144295
IUPAC-Name 2-Brom-1-Fluor-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES FC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
Dichte 1.71
Siedepunkt 148°C to 149°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.461
Menge 25 g
Beilstein 2093911
Formelmasse 243
Reinheit (%) 97%