Learn More
3-Brom-4-fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490913 5 g 5 Gramm
11400923 25 g 25 Gramm
11410923 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490913 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13318.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 79630-23-2 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79630-23-2
Summenformel C7H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
MDL-Nummer MFCD00055432
InChI-Schlüssel JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-fluorobromobenzene, benzonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluoro-3-bromobenzonitrile, 3-bromo-4-fluoro-benzonitrile, pubchem1580, 3-bromo-4-flurobenzonitrile, acmc-1bh34, 3-bromo,4-fluorobenzonitrile, ksc494e4j
PubChem CID 123579
IUPAC-Name 3-Brom-4-fluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Siedepunkt 134°C to 136°C (33 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 8198509
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 98%