Learn More
3-Brom-4-Fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459140
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459140 5 g 5 Gramm
11469140 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459140 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15198.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 77771-02-9 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77771-02-9
Summenformel C7H4BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 203.01
MDL-Nummer MFCD00042186
InChI-Schlüssel FAHZIKXYYRGSHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluoro-benzaldehyde, 3-bromo-4-fluoro benzaldehyde, pubchem2878, acmc-209pbm, 3-bromo4fluorobenzaldehyde, 3-bromo-4fluorobenzaldehyde, 3-bromo4-fluorobenzaldehyde, 3bromo-4-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 173604
IUPAC-Name 3-Brom-4-Fluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Siedepunkt 138°C to 139°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 5 g
Beilstein 5806226
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 203.01
Reinheit (%) 98%