Learn More
3-Brom-4-chloranisol, TRC
Artikelnummer. 30331990
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331990 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68213025G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-chloroanisole
CAS 2732-80-1
Summenformel C7H6BrClO
Menge 25 g
Synonym 2-Bromo-1-chloro-4-methoxy-benzene, 3-Bromo-4-chloro-anisole, 1-Bromo-2-chloro-5-methoxybenzene, 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
SMILES COc1ccc(Cl)c(Br)c1
IUPAC-Name 2-Brom-1-Chlor-4-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 221.48
Formelmasse 219.9291