Learn More
3-Brom-4-Chloranisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452948 5 g 5 Gramm
11442948 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18660.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2732-80-1 | C7H6BrClO | 221.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2732-80-1
Summenformel C7H6BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 221.48
MDL-Nummer MFCD00070739
InChI-Schlüssel SQHMXVXKKCXIGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-chloroanisole, 4-chloro-3-bromoanisole, 2-chloro-5-methoxybromobenzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-methoxy, 3-bromo-4-chlorophenyl methyl ether, pubchem4555, acmc-1clwv, 3-bromo-4-chloroamizole, ksc497k1d, 2-chloro-5-methoxy-bromobenzene
PubChem CID 24212081
IUPAC-Name 2-Brom-1-Chlor-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-chloroanisole
Menge 5 g
Formelmasse 221.48
Reinheit (%) 98%