Learn More
3-Brom-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 GR
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11986351 5 g Glasflasche 5 Gramm
11976351 1 g Glasflasche 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38749-79-0 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38749-79-0
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.03
MDL-Nummer MFCD00191224
InChI-Schlüssel AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-picoline, 2-methyl-3-bromopyridine, 3-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 3-bromo-2-methyl, 2-methyl-3-bromo pyridine, pubchem1220, 3-brom-2-methylpyridin, acmc-209j1t, 3-bromo-2-methyl pyridine, ksc497m1l
PubChem CID 1201003
IUPAC-Name 3-Brom-2-Methylpyridin
SMILES CC1=C(Br)C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-methylpyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.4950g/mL
Siedepunkt 65°C to 67°C (10.0 Torr)
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 1.495
Formelmasse 172.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2-methylpyridine, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.