missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15473647
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473647 250 mg 250 Milligramm
11362309 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15473647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27271.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 38749-79-0
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.03
MDL-Nummer MFCD00191224
InChI-Schlüssel AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-picoline, 2-methyl-3-bromopyridine, 3-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 3-bromo-2-methyl, 2-methyl-3-bromo pyridine, pubchem1220, 3-brom-2-methylpyridin, acmc-209j1t, 3-bromo-2-methyl pyridine, ksc497m1l
PubChem CID 1201003
IUPAC-Name 3-Brom-2-Methylpyridin
SMILES CC1=C(Br)C=CC=N1

Specifications

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-methylpyridine
Dichte 1.495
Siedepunkt 76°C (17 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.5605
Menge 250 mg
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) 97%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.