Learn More
3-Brom-2-methylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30340376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340376 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340376 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68525550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-methylbenzoic Acid
CAS 76006-33-2
Summenformel C8H7BrO2
Menge 50 g
Synonym 3-Bromo-o-toluic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1c(Br)cccc1C(=O)O
IUPAC-Name 3-Brom-2-Methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
Formelmasse 213.9629