Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-2-methylbenzoic acid |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 152.0°C to 156.0°C |
| Farbe | braun oder orange bis weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Bromo-2-methylbenzoic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.