Learn More
3-Brom-2-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471668 5 g 5 Gramm
15461668 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55436.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76006-33-2 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
3-Bromo-2-methylbenzoic Acid is a disubstituted benzoic acid used in the preparation of various biologically active compounds such as α-2 adrenoceptor agonists, Smoothened receptor anatogonists and HIV-1 entry inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-2-methylbenzoesäure ist eine zweifach substituierte Benzoesäure, die bei der Herstellung verschiedener biologisch aktiver Verbindungen wie α-2-Adrenozeptor-Agonisten, Smoothened Receptor-Anatogonisten und HIV-1-Entry-Inhibitoren Verwendung findet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76006-33-2
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00270097
InChI-Schlüssel BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-o-toluic acid, 2-methyl-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2-methyl, pubchem4717, bromo-methylbenzoic acid, 2-bromo-6-carboxytoluene, 3-bromo-2-methybenzoic acid, 3-bromo-2-methylbenzoicacid, ksc377a4p
PubChem CID 2735590
IUPAC-Name 3-Brom-2-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 97%