Learn More
3-Brom-2-methylanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463854 25 g 25 Gramm
11453854 5 g 5 Gramm
11473854 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463854 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11884.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55289-36-6 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55289-36-6
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.052
MDL-Nummer MFCD00051579
InChI-Schlüssel IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
PubChem CID 123538
IUPAC-Name 3-Brom-2-Methylanilin
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-methylaniline
Dichte 1.51
Siedepunkt 253°C to 255°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.616
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2354213
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) ≥98%