Learn More
3-Brom-2-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402749
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402749 5 g 5 Gramm
15492739 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66401.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13073-28-4
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
MDL-Nummer MFCD11042854
InChI-Schlüssel BUWXNBPLRLEXOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-cyanophenol, benzonitrile,3-bromo-2-hydroxy, acmc-1c4pd, 2-hydroxy-3-bromobenzonitrile, 3-bromo-2-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-2-hydroxy, 3-bromo-2-hydroxybenznitrile, 3-bromo-2-hydroxybenzonitrile, -8-hydroxy-2-dipropylamino tetralin hydrobromide
PubChem CID 12468680
IUPAC-Name 3-Brom-2-hydroxybenzonitril
SMILES OC1=C(C=CC=C1Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 198.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest