Learn More
3-Brom-2-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409198
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15409198 1 g 1 Gramm
15429198 250 mg 250 Milligramm
15419198 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62708.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161957-61-5
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.04
MDL-Nummer MFCD09264507
InChI-Schlüssel GSLFYQYBXIVNLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, 3-bromo-2-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-2-fluoro-phenyl ethanone, 2'-fluoro-3'-bromo acetophenone, ethanone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3-bromo-2-fluorobenzene, pubchem4095
PubChem CID 14937359
IUPAC-Name 1-(3-Brom-2-Fluorphenyl)ehanon
SMILES CC(=O)C1=C(F)C(Br)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluoroacetophenone
Menge 1 g
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest