missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-2-fluor-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15458058
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458058 25 g 25 Gramm
15438058 1 g 1 Gramm
15448058 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15458058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61500.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1868-58-2 | C5H2BrFN2O2 | 220.99 g/mol

3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Brom-2-fluor-5-nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1868-58-2
Summenformel C5H2BrFN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.99
MDL-Nummer MFCD08703668
InChI-Schlüssel NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
PubChem CID 345124
IUPAC-Name 3-Brom-2-Fluor-5-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.98
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.