missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-2-fluor-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15438058
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438058 1 g 1 Gramm
15448058 5 g 5 Gramm
15458058 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15438058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61500.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 1868-58-2 | C5H2BrFN2O2 | 220.99 g/mol

3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Brom-2-fluor-5-nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1868-58-2
Summenformel C5H2BrFN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.99
MDL-Nummer MFCD08703668
InChI-Schlüssel NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
PubChem CID 345124
IUPAC-Name 3-Brom-2-Fluor-5-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1

Tekniske data

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.98
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.