Learn More
3-Brom-2-Cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15453737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27632.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55758-02-6 | C6H3BrN2 | 183.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
CAS 55758-02-6
Menge 5 g
Summenformel C6H3BrN2
Synonym 3-Bromopicolinonitrile;3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Siedepunkt 120°C
InChI-Schlüssel HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
IUPAC-Name 3-Brompyridin-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 183.01
Reinheit (%) 98%