Learn More
3-Brom-2-Cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496580 1 g -
15463737 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496580 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27632.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55758-02-6 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55758-02-6
Summenformel C6H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 183.01
MDL-Nummer MFCD02683288
InChI-Schlüssel HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
PubChem CID 817694
IUPAC-Name 3-Brompyridin-2-Carbonitril
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-cyanopyridine
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Siedepunkt 120°C (4 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 183.01
Reinheit (%) 98%