Learn More
3-Brom-2-chlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10705642 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10705642 5 g 5 Gramm
10556820 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10705642 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52200-48-3 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52200-48-3
Summenformel C5H3BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 192.44
InChI-Schlüssel HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro, 3-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1098, 2-chloro-bromopyridine, acmc-209kyb, 3-bromo-2-chlorolpyridine, 3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro pyridine, 2-chloro-3-bromo pyridine
PubChem CID 693324
IUPAC-Name 3-Brom-2-Chlorpyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-chloropyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.9°C to 58.3°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 97°C (1.3 kPa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 192.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2-chloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.