Learn More
3-Brom-2-chlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480688
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480688 5 g 5 Gramm
11470688 1 g 1 Gramm
11490688 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25206.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 52200-48-3 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52200-48-3
Summenformel C5H3BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 192.44
MDL-Nummer MFCD00234007
InChI-Schlüssel HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro, 3-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1098, 2-chloro-bromopyridine, acmc-209kyb, 3-bromo-2-chlorolpyridine, 3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro pyridine, 2-chloro-3-bromo pyridine
PubChem CID 693324
IUPAC-Name 3-Brom-2-Chlorpyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-chloropyridine
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Siedepunkt 97°C (10 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 109812
Formelmasse 192.44
Reinheit (%) 97%