Learn More
3-Brom-2,6-Dimethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408546
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408546 1 g 1 Gramm
11418546 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15971.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 73219-89-3 | C9H9BrO4 | 261.071 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73219-89-3
Summenformel C9H9BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 261.071
MDL-Nummer MFCD00052933
InChI-Schlüssel CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
IUPAC-Name 3-Brom-2,6-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 144°C to 148°C
Menge 1 g
Synonym maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formelmasse 261.07
Reinheit (%) 98%