Learn More
3-Brom-2,6-dimethoxybenzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10726705
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10726705 25 g 25 Gramm
10167722 1 g 1 Gramm
10568263 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10726705 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB07593EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 73219-89-3
Summenformel C9H9BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 261.071
MDL-Nummer MFCD00052933
InChI-Schlüssel CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
IUPAC-Name 3-Brom-2,6-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Menge 25 g
Synonym maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formelmasse 261.07
Reinheit (%) 97%