Learn More
3-Brom-2,6-Difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406440
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406440 5 g 5 Gramm
11366639 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406440 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26213.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 398456-82-1 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromo-2,6-Difluorobenzaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 398456-82-1
Summenformel C7H3BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 221.001
MDL-Nummer MFCD08282773
InChI-Schlüssel OXBHKEYDKAWFLS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22139701
IUPAC-Name 3-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3-bromo-2,6-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-2,6-difluoro, acmc-209j8a, 3-bromo-2, 6-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2,6-difluoro
Formelmasse 221
Reinheit (%) 98%