Learn More
3-Brom-2,6-difluoranilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479118 1 g 1 Gramm
15499118 250 mg 250 Milligramm
15489118 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62609.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1262198-07-1 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1262198-07-1
Summenformel C6H4BrF2N
Molekulargewicht (g/mol) 208.01
MDL-Nummer MFCD22627833
InChI-Schlüssel HIZADWSSPWORHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,3-bromo-2,6-difluoro
PubChem CID 21645692
IUPAC-Name 3-Brom-2,6-difluoranilin
SMILES NC1=C(F)C=CC(Br)=C1F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 208
Reinheit (%) 96%