Learn More
3-Brom-2,5-dichlorthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463284 1 g 1 Gramm
11473284 5 g 5 Gramm
11483284 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463284 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10603.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 60404-18-4 | C4HBrCl2S | 231.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60404-18-4
Summenformel C4HBrCl2S
Molekulargewicht (g/mol) 231.92
MDL-Nummer MFCD00041440
InChI-Schlüssel PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521925
IUPAC-Name 3-Brom-2,5-Dichlorthiophen
SMILES ClC1=CC(Br)=C(Cl)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Siedepunkt 95°C to 97°C (14 mmHg)
Brechungsindex 1.608
Menge 1 g
Beilstein 1306272
Synonym thiophene,3-bromo-2,5-dichloro, zlchem 1326, acmc-209mjs, 2,5-dichloro bromo thiophene, 2,5-dichloro-3-bromothiophene, 3-bromo-2,5-dichloro thiophene, thiophene, 3-bromo-2,5-dichloro
Formelmasse 231.93
Reinheit (%) 97%