Learn More
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin, TRC
Artikelnummer. 30335327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335327 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68869510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
CAS 38002-45-8
Summenformel C19 H14 O2
Menge 10 g
Synonym (3-Bromo-1-propyn-1-yl)trimethylsilane, (3-Bromo-1-propynyl)trimethylsilane, (Bromomethyl)(trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 1-(Trimethylsilyl)-3-bromopropyne, 1-Bromo-3-trimethylsilyl-2-propyne, 1-Bromo-3-trimethylsilylyprop-2-yne, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)propyne, 3-Trimethylsilyl-2-propynyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C19H14O2/c1-19(17-9-5-4-8-16(17)18(20)21-19)15-11-10-13-6-2-3-7-14(13)12-15/h2-12H,1H3
SMILES CC1(OC(=O)c2ccccc12)c3ccc4ccccc4c3
IUPAC-Name 3-Methyl-3-naphthalin-2-yl-2-benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 274.313
Formelmasse 274.099