Learn More
3-Bromo-1-propanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-1-propanol |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2 |
| Formelmasse | 137.968 |