Learn More
3-Brom-1-propanol, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 349700050
Additional Details : CAS : 627-18-9 Gewicht : 0.05800kg
Menge | 5mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
627-18-9 | |
138.99 | |
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N | |
12308 | |
C(CO)CBr |
C3H7BrO | |
MFCD00002942 | |
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh | |
3-Brompropan-1-ol |
Spezifikation
3-Bromo-1-propanol | |
65°C | |
Glasflasche | |
1.6 | |
Farblos bis hellgelb | |
97% | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
Br(CH2)3OH | |
01,356 | |
Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents | |
C(CO)CBr | |
138.99 | |
138.99 | |
97% |
1.6000g/mL | |
Authentic | |
1.4860 to 1.4900 | |
62.0°C (5.0 mmHg) | |
5mL | |
627-18-9 | |
100.0 | |
C3H7BrO | |
MFCD00002942 | |
3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh | |
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N | |
3-Brompropan-1-ol | |
12308 | |
Flüssig |