Learn More
3-Brom-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419897
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419897 5 g 5 Gramm
11429897 25 g 25 Gramm
11439897 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22857.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138.99 g/mol
3-Bromo-1-propanol is used in the synthesis of fluorescent halide-sensitive quinolinium dyes, chiral, quaternary prolines through cyclization of quaternary amino acids and molten salt-polymers. It is utilized for the study of micellar media and in microemulsions based on cationic or a nonionic surfactant by reacting with phenols. It acts as a grafting agent in the synthesis of recyclable reagents and an intermediate in the synthesis of organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromo-1-Propanol wird bei der Synthese von fluoreszierenden halogenid-empfindlichen Chinoliniumfarbstoffen, chiralen, quaternären Prolinen durch die Cyclisierung quaternärer Aminosäuren und geschmolzener Salzpolymere verwendet. Wird für die Untersuchung von mizellären Medien und in Mikroemulsionen verwendet, die auf kationischen oder nichtionischen Tensiden basieren, die aus der Reaktion mit Phenolen resultieren. Dient als Pfropfmittel bei der Synthese von recycelbaren Reagenzien und als Zwischenprodukt bei der Synthese organischer Moleküle.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Leicht mischbar mit Ethanol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-18-9
Summenformel C3H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 138.99
MDL-Nummer MFCD00002942
InChI-Schlüssel RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
PubChem CID 12308
IUPAC-Name 3-Brompropan-1-ol
SMILES OCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1-propanol
Dichte 1.59
Siedepunkt 71°C to 73°C (11 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Strukturformel BrCH2CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4885
Menge 5 g
Beilstein 969160
Löslichkeitsinformationen Miscible with water. Slightly miscible with ethanol and ether.
Formelmasse 138.99
Reinheit (%) ≥97%