Learn More
3-Brom-1-Propanol 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10463073 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10463073 5 g Glasflasche 5 Gramm
10440831 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463073 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 403200050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-18-9
Summenformel C3H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 138.99
MDL-Nummer MFCD00002942
InChI-Schlüssel RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
PubChem CID 12308
IUPAC-Name 3-Brompropan-1-ol
SMILES OCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1-propanol
Namenshinweis 92%
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.6000g/mL
Siedepunkt 62.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4860 to 1.4900
Menge 5 g
Beilstein 01, 356
Relative Dichte 1.6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents
Formelmasse 138.99
Reinheit (%) 92%