Learn More
3-Brom-1,2-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10299153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10299153 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10286450 5 mL Glasflasche -
10562801 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10299153 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209851000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4704-77-2 | C3H7BrO2 | 154.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4704-77-2
Summenformel C3H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.99
MDL-Nummer MFCD00004711
InChI-Schlüssel SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20827
ChEBI CHEBI:18719
IUPAC-Name 3-Brompropan-1,2-Diol
SMILES C(C(CBr)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1, 2-propanediol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7700g/mL
Siedepunkt 72.0°C to 75.0°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.5165 to 1.5195
Menge 100 mL
Beilstein 01, I, 248
Relative Dichte 1.77
Synonym 3-bromo-1,2-propanediol, monobromoglycerol, alpha-bromohydrin, 1,2-propanediol, 3-bromo, bromodeoxyglycerol, glycerol bromohydrin, 1-bromo-2,3-propanediol, 3-bromodeoxyglycerol, rs-3-bromo-1,2-propanediol, 1,2-propanediol,3-bromo
Formelmasse 154.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-1,2-propanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.