Learn More
3-Brom-1,1,1-Trifluor-2-Propanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398505
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398505 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11398505 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10566.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 431-34-5 | C3H4BrF3O | 192.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 431-34-5
Summenformel C3H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 192.96
MDL-Nummer MFCD00040945
InChI-Schlüssel VBHIIZIQRDVGDH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 220632
IUPAC-Name 3-Brom-1,1,1-Trifluorpropan-2-ol
SMILES OC(CBr)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Dichte 1.861
Siedepunkt 124°C to 126°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.399
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1737803
Synonym 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol, pubchem12626, acmc-20an9c, 1,1,1-trifluoro-3-bromo-propan-2-ol, 2-propanol,3-bromo-1,1,1-trifluoro, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 2-propanol, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, rac-3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 3-bromanyl-1,1,1-tris fluoranyl propan-2-ol
Formelmasse 192.97
Reinheit (%) 96%