Learn More
3-(Boc-amino)benzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372279
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372279 1 g 1 Gramm
11382279 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27258.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 380430-68-2 | C11H16BNO4 | 237.062 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380430-68-2
Summenformel C11H16BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.062
MDL-Nummer MFCD03411945
InChI-Schlüssel CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminophenyl boronic acid, 3-n-boc-amino phenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, n-boc-3-aminophenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 3-boronoaniline, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino benzeneboronic acid, 3-boc-amino benzeneboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino phenyl-boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid
PubChem CID 2773228
IUPAC-Name [3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)NC(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∽155°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 237.06
Reinheit (%) 95%