Learn More
3-(Boc-Amino)Azetidinhydrochlorid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436088 500 mg 500 Milligramm
15426088 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59695.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 217806-26-3
Summenformel C8H17ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.686
MDL-Nummer MFCD09839423
InChI-Schlüssel VLOLOLUAVFGUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminoazetidine hydrochloride, tert-butyl azetidin-3-ylcarbamate hydrochloride, 3-n-boc-aminoazetidine hcl, tert-butyl azetidin-3-yl carbamate hydrochloride, tert-butyl n-azetidin-3-yl carbamate hydrochloride, 3-boc-amino azetidine hydrochloride, 3-n-boc-aminoazetidine hydrochloride, 3-boc-amino-azetidine hcl, tert-butyl 3-azetidinylcarbamate hydrochloride, 3-n-boc-amino-azetidine-hcl
PubChem CID 22101213
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(azetidin-3-yl)carbamat;hydrochlorid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-amino)azetidine hydrochloride
Siedepunkt 303°C
Menge 500 mg
Flammpunkt 137°C (279°F)
Formelmasse 208.69
Reinheit (%) 97%