Learn More
3-(Boc-Amino)-3-methyl-1-butanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Boc-amino)-3-methyl-1-butanol |
| CAS | 167216-22-0 |
| Summenformel | C10H21NO3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (3-Hydroxy-1,1-dimethylpropyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (3-Hydroxy-1,1-dimethylpropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H21NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11-10(4,5)6-7-12/h12H,6-7H2,1-5H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CCO |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-(4-hydroxy-2-methylbutan-2-yl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.28 |
| Formelmasse | 203.1521 |