Learn More
3-(Boc-Amino)-3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid |
| Schmelzpunkt | 81°C to 83°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 295.34 |
| Reinheit (%) | 99% |