Learn More
3-(Boc-Amino)-3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319785
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319785 1 g 1 Gramm
11329785 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19807.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 284493-53-4
Summenformel C15H20NO5
Molekulargewicht (g/mol) 294.33
MDL-Nummer MFCD02090693
InChI-Schlüssel DNXONWHJJNOKEU-LBPRGKRZSA-M
Synonym 3-boc-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-n-boc-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, acmc-1cl2c, 3-3-methoxyphenyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-3-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-boc-amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2734591
IUPAC-Name (3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(3-methoxyphenyl)propanoate
SMILES COC1=CC=CC(=C1)[C@H](CC([O-])=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 81°C to 83°C
Menge 1 g
Formelmasse 295.34
Reinheit (%) 99%