missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3[Bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-Hydroxypropanesulfonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037448
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68399-80-4
C7H17NO6S
243.274
MFCD00038353
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
dipso, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
100210
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure
C(CO)N(CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68399-80-4
C7H17NO6S
243.274
MFCD00038353
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
dipso, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n,n-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
100210
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure
C(CO)N(CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid
Menge 100 g
Beilstein 2105454
Formelmasse 261.29
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'