Learn More
3-Biphenylcarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10651935 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10651935 5 g Glasflasche
10302963 1 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651935 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 371770050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 716-76-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 716-76-7
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00045846
InChI-Schlüssel XNLWJFYYOIRPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl-3-carboxylic acid, 3-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, diphenyl-3-carboxylic acid, wln: qvr cr, 3-biphenylcarboxylicacid, m-phenylbenzoic acid, 3-phenyl benzoic acid
PubChem CID 12854
IUPAC-Name 3-Phenylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Biphenylcarboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 164°bis 169 °C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4COOH
Menge 5 g
Beilstein 09, IV, 2478
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether,hexane,soluble in benzene,petroleum ether,alkali
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.