Learn More
3-Biphenylcarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10302963 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10302963 1 g Glasflasche
10651935 5 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10302963 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 371770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 716-76-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 716-76-7
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00045846
InChI-Schlüssel XNLWJFYYOIRPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl-3-carboxylic acid, 3-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, diphenyl-3-carboxylic acid, wln: qvr cr, 3-biphenylcarboxylicacid, m-phenylbenzoic acid, 3-phenyl benzoic acid
PubChem CID 12854
IUPAC-Name 3-Phenylbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Biphenylcarboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 164°bis 169 °C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4COOH
Menge 1 g
Beilstein 09, IV, 2478
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether,hexane,soluble in benzene,petroleum ether,alkali
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver