Learn More
3-Benzyloxypyrrolidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424730
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424730 1 g 1 Gramm
11414730 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424730 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50769.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 420137-14-0 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 420137-14-0
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.247
MDL-Nummer MFCD08060975
InChI-Schlüssel CWBMYKUPMLRKQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy pyrrolidine, 3-benzyloxypyrrolidine, 3-benzyloxy-pyrrolidine, 3-phenylmethoxy pyrrolidine, benzyl pyrrolidin-3-yl ether, pyrrolidin-3-yl oxy methyl benzene
PubChem CID 14497353
IUPAC-Name 3-Phenylmethoxypyrrolidin
SMILES C1CNCC1OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxypyrrolidine
Menge 1 g
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 96%