Learn More
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30339710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339710 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28798010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 54314-85-1
Summenformel C28H28BrOP
Menge 10 g
Synonym Triphenyl[3-(phenylmethoxy)propyl]-phosphonium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name Triphenyl(3-phenylmethoxypropyl)phosphaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 491.4