Learn More
(3-Benzyloxypropyl)Triphenylphosphoniumbromid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432276
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432276 5 g 5 Gramm
15422276 1 g 1 Gramm
15442276 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55754.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 54314-85-1 | C28H28BrOP | 491.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54314-85-1
Summenformel C28H28BrOP
Molekulargewicht (g/mol) 491.41
MDL-Nummer MFCD00191781
InChI-Schlüssel DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyloxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxy propyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide, phosphonium,triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide 1:1, acmc-1asqr, c28h28op.br, 3-benzyloxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl phosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 10929077
IUPAC-Name [3-(benzyloxy)propyl]triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].C(COCC1=CC=CC=C1)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 153°C to 154°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 491.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver