Learn More
3-Benzyloxyphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Benzyloxyphenylacetonitrile |
| Schmelzpunkt | 47°C to 50°C |
| Siedepunkt | 188°C to 190°C (3 mmHg) |
| Menge | 2 g |
| Beilstein | 2585802 |
| Formelmasse | 223.28 |
| Reinheit (%) | 97% |