Learn More
3-Benzyloxyphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344116 250 mg 250 Milligramm
11334116 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19242.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 206559-36-6 | C14H11NOS | 241.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206559-36-6
Summenformel C14H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 241.31
MDL-Nummer MFCD00060374
InChI-Schlüssel QJLFNDXMZQJMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 3-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene, acmc-20an9f, 3-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, 1-benzyloxy-3-isothiocyanatobenzene #, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-3-phenylmethoxy-9ci
PubChem CID 561446
IUPAC-Name 1-(benzyloxy)-3-isothiocyanatobenzene
SMILES S=C=NC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2923
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 241.31
Reinheit (%) 97%