Learn More
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10471810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10471810 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10471810 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427720010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
CAS 65564-05-8
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H13NO3
Strukturformel C6H5CH2OC(O)NHCH2CH2CHO
MDL-Nummer MFCD05664298
Menge 1 g
Synonym benzyl 3-oxopropylcarbamate, 3-benzyloxycarbonyl amino-1-propanal, 3-benzyloxycarbonyl amino propionaldehyde, benzyl n-3-oxopropyl carbamate, benzyl 3-oxopropyl carbamate, 3-oxo-propyl-carbamic acid benzyl ester, n-phenylmethoxycarbonyl-3-aminopropanal, n-cbz-3-aminopropanal, pubchem13633
InChI-Schlüssel PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCC=O
IUPAC-Name Benzyl N-(3-Oxopropyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
PubChem CID 10398106
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.