Learn More
3-Benzyloxybrombenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10577980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10577980 50 g 50 Gramm
10280020 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437790500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 53087-13-1 | C13H11BrO | 263.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53087-13-1
Summenformel C13H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 263.13
InChI-Schlüssel HVWZMGZBJCJDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy-3-bromobenzene, 3-benzyloxybromobenzene, benzyl 3-bromophenyl ether, 1-bromo-3-benzyloxybenzene, 3-benzyloxy bromobenzene, 3-bromophenyl benzyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenylmethoxy, 1-benzyloxy-3-bromo-benzene, pubchem3065
PubChem CID 2756638
IUPAC-Name 1-brom-3-phenylmethoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=CC=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxybromobenzene
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60°C to 62°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Menge 50 g
Formelmasse 263.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxybromobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.