Learn More
3-Benzyloxybenzoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407877
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407877 5 g 5 Gramm
11355419 250 mg 250 Milligramm
11365419 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50410.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 61535-46-4 | C14H11ClO2 | 246.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Reagent zur Vorbereitung von Dihydrochinolinonen und Tetrahydrochinazolinonen als potente Kinesin-Spindelproteininhibitoren und potenzielle Antitumormittel, Vorbereitung von Carbamatderivaten als Fettsäure-Hydrolasehemmer.
Löslichkeit
Reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61535-46-4
Summenformel C14H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 246.69
MDL-Nummer MFCD02258040
InChI-Schlüssel HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy
PubChem CID 4995375
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxybenzoyl chloride
Schmelzpunkt 40°C to 42°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
SMILES ClC(=O)C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
IUPAC-Name 3-(benzyloxy)-benzoylchlorid
Formelmasse 246.7
Reinheit (%) 95%