Learn More
3-Benzyloxybenzolboronsäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398436
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398436 1 g 1 Gramm
11308446 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17474.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156682-54-1
Summenformel C13H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 228.05
MDL-Nummer MFCD02093063
InChI-Schlüssel WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxybenzeneboronic acid, 3-benzyloxy phenyl boronic acid, 3-benzyloxy phenylboronic acid, m-benzyloxyphenylboronic acid, 3-benzyloxyphenyl boronic acid, 3-boronophenoxy methyl benzene, 3-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 3-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 2734313
IUPAC-Name [3-(benzyloxy)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 1 g
Beilstein 6808244
Formelmasse 228.06
Reinheit (%) ≥98%