Learn More
3-Benzyloxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10761545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10761545 5 g Glasflasche 5 Gramm
10122420 25 g Glasflasche 25 Gramm
10132420 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761545 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106070050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1700-37-4
MDL-Nummer MFCD00003367
InChI-Schlüssel JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
PubChem CID 74342
IUPAC-Name 3-Phenylmethoxybenzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxybenzaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H12O2
Strukturformel C6H5CH2OC6H4CHO
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Fine Crystalline Powder